Principaux documents
GF41512722
Boron nitride
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 603401
1 EA
650,00 $
650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
650,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 415-127-22
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
4.0 mm