GF41425242
Molybdenum
tube, 100mm, outside diameter 6.0mm, inside diameter 5.6mm, wall thickness 0.20mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO007401
About This Item
Pureté
99.9%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 414-252-42
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
Longueur
100 mm
D.E. × D.I. × épaisseur
6.0 mm × 5.6 mm × 0.20 mm
Point d'ébullition
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N