Principaux documents
GF41099306
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.006 mm, L 10 m, coil width 315 mm
Synonyme(s) :
ES301061
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 410-993-06
Longueur
10 m
Largeur de la bobine
315 mm
Épaisseur
0.006 mm