Principaux documents
GF40663706
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 8.0 mm, size 205 × 205 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FF210800
1 EA
970,00 $
970,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
970,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
970,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 406-637-06
Taille
205 × 205 mm
Épaisseur
8.0 mm