Principaux documents
GF40271071
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE040300
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 402-710-71
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.25 mm