Principaux documents
GF40183691
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
10m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NJ125825
1 EA
473,00 $
473,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
473,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
473,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
polyimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 401-836-91
Longueur
10 m
Diam. du conducteur
0.025 mm
Épaisseur de l'isolation
0.0035 mm