Principaux documents
GF39528063
Molybdenum
foil, thickness 0.0125 mm, size 267 × 300 mm, purity 99.9%
Synonyme(s) :
MO000205
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Mo
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141727
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 395-280-63
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
Taille
267 × 300 mm
Épaisseur
0.0125 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable