Principaux documents
GF38868676
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.04 mm, length 0.5 m, coil width 25 mm
Synonyme(s) :
NI800400
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 388-686-76
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
25 mm
Épaisseur
0.04 mm