Documents
GF38797149
Alumina
fiber, tex number 210, length 2 m, filament diameter 0.02mm
Synonyme(s) :
AL605720
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 387-971-49
Longueur
2 m
Diamètre
0.02 mm , filament diameter