Principaux documents
GF38255632
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 1m coil, 0.2mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FA140250
1 EA
614,00 $
614,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
614,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
614,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 382-556-32
Taille × épaisseur
1 m × 0.2 mm