Principaux documents
GF37642822
Carbon
foil, 500x500mm, thickness 0.35mm, flexible graphite, 99.8%
Synonyme(s) :
Activated charcoal, C 000315, Charcoal activated
1 EA
2 370,00 $
2 370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 370,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
12.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141908
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.8%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 376-428-22
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Taille × épaisseur
500 × 500 mm × 0.35 mm
Pf
3550 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Investigation of delta -electron emission in collisions of highly charged fast Ne projectiles with carbon-foil targets.
Schiwietz et al.
Physical review. B, Condensed matter, 41(10), 6262-6271 (1990-04-01)
Doubly differential secondary-electron yields following 8-MeV/u U68+- and 3.5-MeV/u U38+-ion impact on a thin carbon-foil target.
Schneider et al.
Physical review. A, Atomic, molecular, and optical physics, 47(5), 3945-3950 (1993-05-01)
I Dietrich et al.
Ultramicroscopy, 3(2), 185-189 (1978-01-01)
Radiation damage on a holey carbon foil was investigated in an electron microscope with a superconducting lens system, where the temperature of the specimen and its environment initially was 4 K. Due to an electron dose of 2 X 10(4)
Systematics of equilibrium charge distributions of ions passing through a carbon foil over the ranges Z=4-92 and E=0.02-6 MeV/u.
Shima et al.
Physical review. A, General physics, 40(7), 3557-3570 (1989-10-01)
Formation of Rydberg states in fast ions penetrating thin carbon-foil and gas targets.
Schiwietz et al.
Physical review letters, 59(14), 1561-1564 (1987-10-05)