Principaux documents
GF37568379
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 2.4mm, L 2 m, wall thickness 0.8 mm
Synonyme(s) :
FP307024
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 375-683-79
Longueur
2 m
Épaisseur de la paroi
0.8 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable