Principaux documents
GF36862050
Brass alloy, Cu63Zn37
200mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
CU027910
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 368-620-50
L × diam.
200 mm × 2.0 mm