GF36515662
Hafnium
foil, 6mm disks, thickness 0.006mm, 97%
Synonyme(s) :
Hafnium, HF000120
About This Item
Pureté
97%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 365-156-62
Résistivité
29.6 μΩ-cm, 0°C
Diam. × épaisseur
6 mm × 0.006 mm
Point d'ébullition
4602 °C (lit.)
Pf
2227 °C (lit.)
Densité
13.3 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clé InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N