Principaux documents
GF36098590
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.006 mm, L 5 m, coil width 27 mm
Synonyme(s) :
ES301860
1 EA
478,00 $
478,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
478,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
478,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 360-985-90
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
27 mm
Épaisseur
0.006 mm