Principaux documents
GF35363404
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FA140350
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 353-634-04
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.5 mm