Principaux documents
GF35098139
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.012 mm, L 1 m, condition biaxially oriented
Synonyme(s) :
PP301120
1 EA
537,00 $
537,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
537,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
537,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 350-981-39
Longueur
1 m
Épaisseur
0.012 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable