Principaux documents
GF35022563
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m
Synonyme(s) :
FP341050
1 EA
555,00 $
555,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
555,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
555,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 350-225-63
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.05 mm