Principaux documents
GF34995695
Cupric oxide
powder, max. particle size 75 micron, weight 100 g
Synonyme(s) :
CU506020
1 EA
617,00 $
617,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
617,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
617,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 349-956-95
Poids
100 g
Taille max. des part.
75 μm