Principaux documents
GF34520093
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607950
1 EA
1 070,00 $
1 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 070,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 345-200-93
Longueur
50 mm
Diamètre
25.4 mm