Principaux documents
GF33943675
Ethylene-Chlorotrifluoroethylene Copolymer
(E-CTFE), film, thickness 0.025 mm, L 2 m
Synonyme(s) :
FP331250
1 EA
707,00 $
707,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
707,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
707,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 339-436-75
Longueur
2 m
Épaisseur
0.025 mm