Principaux documents
GF33940818
Cellulose Acetate
(CA), metallized film, thickness 0.05 mm, L 1 m, isotactic
Synonyme(s) :
AC311850
1 EA
520,00 $
520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
520,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 339-408-18
Longueur
1 m
Épaisseur
0.05 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable