Key Documents
GF33729116
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
PB506101
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 337-291-16
Poids
50 g
Taille max. des fragments
6 mm