GF33164614
Hafnium
foil, 4mm disks, thickness 0.0125mm, 97%
Synonyme(s) :
Hafnium, HF000170
About This Item
Pureté
97%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 331-646-14
Résistivité
29.6 μΩ-cm, 0°C
Diam. × épaisseur
4 mm × 0.0125 mm
Point d'ébullition
4602 °C (lit.)
Pf
2227 °C (lit.)
Densité
13.3 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clé InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N