Principaux documents
GF32992319
Aluminum-nickel alloy, Al98.5Ni1.5
1000mm rod, 8mm diameter
Synonyme(s) :
AL297920
1 EA
2 910,00 $
2 910,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 910,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 910,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 329-923-19
L × diam.
1000 mm × 8 mm