Principaux documents
GF32560309
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
10m wire, 0.4mm diameter, as drawn, 97.5%
Synonyme(s) :
AL215140
1 EA
596,00 $
596,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
596,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
596,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97.50%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 325-603-09
L × diam.
10 m × 0.4 mm