Principaux documents
GF32271005
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, L 1 m, natural
Synonyme(s) :
ME311051
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 322-710-05
Longueur
1 m
Épaisseur
0.05 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.