Principaux documents
GF32021424
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 2m coil, 46mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FA140275
1 EA
710,00 $
710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
710,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 320-214-24
L × l × épaisseur
2 m × 46 mm × 0.25 mm