Principaux documents
GF31952088
Stainless steel - AISI 347
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%/Nb, 0.5 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Synonyme(s) :
FE235150
1 EA
431,00 $
431,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
431,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
431,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 319-520-88
Longueur
10 m
Diamètre
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable