Principaux documents
GF30878444
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
200mm tube, 8.0mm outside diameter, 1.0mm wall thickness, 6mm inside diameter, annealed
Synonyme(s) :
FE247500
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 308-784-44
L × épaisseur de paroi
200 mm × 1.0 mm
D.E. × D.I.
8.0 mm × 6.0 mm