Principaux documents
GF30574919
Gold/Nickel
wire, Au 82%/Ni 18%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Synonyme(s) :
AU055170
1 EA
1 270,00 $
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 270,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 305-749-19
Longueur
0.1 m
Diamètre
1.0 mm