Principaux documents
GF30045855
Brass alloy, Cu70Zn30
sphere, 3.0mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 500pcs
Synonyme(s) :
CU086840
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
spheres (grade 200)
Qualité
precision sphere
Conditionnement
1 ea of 500 pieces
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 300-458-55
Diamètre
3.0 mm
sphericity
5.08 μm