GF29748796
Titanium/Molybdenum
rod, Ti 85%/Mo 15%, 2.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
TI087920
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 297-487-96
Longueur
1000 mm
Diamètre
2.0 mm