Principaux documents
GF29704631
Aluminum/Copper metal matrix composite
rod, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, 15 mm diameter, length 500 mm, condition metal matrix composite
Synonyme(s) :
AL427915
1 EA
1 820,00 $
1 820,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 820,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 820,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 297-046-31
Longueur
500 mm
Diamètre
15 mm