Principaux documents
GF29481396
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200mm tube, 15mm outside diameter, 0.4mm wall thickness, 14.2mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
NJ277600
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 294-813-96
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.4 mm
D.E. × D.I.
15 mm × 14.2 mm