GF29479438
Platinum
foil, 0.05m coil, thickness 0.15mm, coil width .9mm, as rolled, 99.99%
Synonyme(s) :
Platinum, PT000263
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 294-794-38
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur× largeur
0.05 m × 0.15 mm × 0.9 mm
Point d'ébullition
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable