Principaux documents
GF29279672
Manganin® - resistance alloy
wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, 0.18 mm diameter, length 5 m
Synonyme(s) :
CU065138
1 EA
350,00 $
350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
350,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 292-796-72
Longueur
5 m
Diamètre
0.18 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.