Principaux documents
GF29233335
Holmium
foil, thickness 0.50 mm, size 50 × 50 mm, tolerance 0.2
Synonyme(s) :
HO000260
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ho
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141606
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 292-333-35
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.50 mm
Densité
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ho]
InChI
1S/Ho
Clé InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable