Principaux documents
GF28905554
Iron
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 200 g, purity 99.+%
Synonyme(s) :
FE006041
1 EA
541,00 $
541,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
541,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
55.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141721
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
541,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 289-055-54
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Poids
200 g
Taille moyenne des particules
6-8 μm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C
Questions
  1. Hello, do you have data on the standard deviation or max particle size? I just need a sense of how big the particles can get.
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no analytical testing for standard deviation or distribution of particle size. The product is passed through a 200 mesh sieve (~74 micron), which would be the maximum particle size.