Principaux documents
GF28888060
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), tube, outside diameter 3.0mm, L 1200 mm, wall thickness additive free polymer
Synonyme(s) :
AC307300
1 EA
304,00 $
5 EA
1 230,00 $
10 EA
2 250,00 $
304,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
304,00 $
5 EA
1 230,00 $
10 EA
2 250,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
304,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 288-880-60
Longueur
1200 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable