Principaux documents
GF28825892
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 1m coil, 100mm coil width, 0.50mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI100280
1 EA
1 610,00 $
1 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 610,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 288-258-92
L × l × épaisseur
1 m × 100 mm × 0.50 mm