Principaux documents
GF28702650
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, 20 mm diameter, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 603175
1 EA
985,00 $
985,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
985,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
985,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 287-026-50
Diamètre
20 mm
20 mm
Épaisseur
1.0 mm