Principaux documents
GF28687539
Silicone Elastomer, Rod, Diameter 2.0Mm, Length 1 M, Color White
silicone elastomer, rod, diam. 2 mm, L 1 m, white
Synonyme(s) :
SI307920
1 EA
318,00 $
318,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
318,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
318,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 286-875-39
Longueur
1 m
Diamètre
2 mm