Principaux documents
GF28610041
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
5m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
NI095160
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 286-100-41
L × diam.
5 m × 1.0 mm