Principaux documents
GF28575995
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, Co 78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, thickness 0.023 mm, length 1 m, coil width 20 mm
Synonyme(s) :
CO840230
1 EA
470,00 $
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
470,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 285-759-95
Longueur
1 m
Largeur de la bobine
20 mm
Épaisseur
0.023 mm