Documents
GF28328025
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, polymer thickness 0.05mm
Synonyme(s) :
IM301536
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
Backing Material: 0.035mm Copper
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 283-280-25
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable