Documents
GF27626171
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 10mm disks, 0.0125mm thickness, hard
Synonyme(s) :
FE220210
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (disks - hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 276-261-71
Taille × épaisseur
10 mm × 0.0125 mm