Principaux documents
GF27524538
Tantalum
foil, 15mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA000349, Ta
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ta
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141741
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Essai
99.90%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 275-245-38
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
15 mm × 0.025 mm
pb
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Isolation of the brachial segments of the spinal cord of the chick embryo by means of tantalum foil blocks.
V HAMBURGER
The Journal of experimental zoology, 103(1), 113-142 (1946-10-01)
Arthroplasty of the temporomandibular joint in children with interposition of tantalum foil.
G W N EGGERS
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 28, 603-606 (1946-07-01)
Tantalum foil used in closing antro-oral fistulas.
E J McCLUNG et al.
United States Armed Forces medical journal, 2(8), 1183-1186 (1951-08-01)
Tantalum foil pegs.
E MAXWELL
American journal of ophthalmology, 34(3), 444-444 (1951-03-01)
Tantalum foil cuffs in peripheral nerve surgery.
E E CLIFFTON
Surgery, 23(3), 507-514 (1948-03-01)