GF26881027
Aluminum
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.5μm, specific density 120.6μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.999%
Synonyme(s) :
Aluminum, AL004700
About This Item
Essai
99.999%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 268-810-27
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.5 μm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable