Documents
GF26805001
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 30 mm, L 100 mm, black
Synonyme(s) :
OX307931
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 268-050-01
Longueur
100 mm
Diamètre
30 mm
Couleur
black